Learn More
2,3,4-Trimetil-3-pentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Trimethyl-3-pentanol |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.23 |
| Porcentaje de pureza | 98% |