Learn More
Testo™ Kit de minirregistrador de datos de temperatura 174T
Marca:  Testo™ 0572 0561
Código de producto. 12009887
  • 404.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Testo™ Kit de minirregistrador de datos de temperatura 174T > Intervalo de Intervalo: De -30 a 70 °C