Learn More
Cytiva Papeles de filtro de grado 1573
La alta resistencia a la humedad hace que sea fácil raspar o lavar el precipitado. El™ 1573 papel de filtro de grado Whatman es un papel de filtro de superficie lisa y extremadamente resistente a la humedad debido a la adición de una pequeña cantidad de resina químicamente estable.
55.85€ - 91.85€
Especificaciones
Peso base | 88 g/m2 |
---|---|
Formato | Rollo |
Material | Celulosa infundida con resina |
Cantidad | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 170 μm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12474292
|
Cytiva
10314765 |
70 mm x 80 m |
55.85€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12484292
|
Cytiva
10314769 |
145m x 25mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Las aplicaciones cualitativas normales no introducirán impurezas significativas en el filtrado.
- Las resinas contienen nitrógeno, por lo que estos grados no deben usarse en las estimaciones de Kjeldahl.
- Resistente a: soluciones de ácido sulfúrico y nítrico (hasta un 40 % a 50 °C); clorhídrico (hasta un 10 % a 100 °C, 20 % a 60 °C y 25 % a 20 °C); y álcalis (hasta un 10 % a 20 °C).
Especificaciones
88 g/m2 | |
Celulosa infundida con resina | |
170 μm |
Rollo | |
1 unidad | |
Rollo de filtro |