Learn More
Cytiva Papeles de filtro de grado 1573
La alta resistencia a la humedad hace que sea fácil raspar o lavar el precipitado. El™ 1573 papel de filtro de grado Whatman es un papel de filtro de superficie lisa y extremadamente resistente a la humedad debido a la adición de una pequeña cantidad de resina químicamente estable.
Marca: Cytiva 10314769
Detalles adicionales : Peso : 0.32000kg
Descripción
- Las aplicaciones cualitativas normales no introducirán impurezas significativas en el filtrado.
- Las resinas contienen nitrógeno, por lo que estos grados no deben usarse en las estimaciones de Kjeldahl.
- Resistente a: soluciones de ácido sulfúrico y nítrico (hasta un 40 % a 50 °C); clorhídrico (hasta un 10 % a 100 °C, 20 % a 60 °C y 25 % a 20 °C); y álcalis (hasta un 10 % a 20 °C).
Especificaciones
88 g/m2 | |
Rollo | |
De 12 a 25 μm | |
25 s (Herzberg) | |
1573 | |
170 μm | |
145m x 25mm | |
25 mm |
Suave, húmedo reforzado | |
Celulosa infundida con resina | |
De 12 a 25 μm | |
Filtración de uso general que implica raspado/lavado de precipitado | |
1 unidad | |
Rollo de filtro | |
145m |