Learn More
Cytiva Papeles de filtro de grado 1573
La alta resistencia a la humedad hace que sea fácil raspar o lavar el precipitado. El™ 1573 papel de filtro de grado Whatman es un papel de filtro de superficie lisa y extremadamente resistente a la humedad debido a la adición de una pequeña cantidad de resina químicamente estable.
Marca: Cytiva 10314765
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Las aplicaciones cualitativas normales no introducirán impurezas significativas en el filtrado.
- Las resinas contienen nitrógeno, por lo que estos grados no deben usarse en las estimaciones de Kjeldahl.
- Resistente a: soluciones de ácido sulfúrico y nítrico (hasta un 40 % a 50 °C); clorhídrico (hasta un 10 % a 100 °C, 20 % a 60 °C y 25 % a 20 °C); y álcalis (hasta un 10 % a 20 °C).
Especificaciones
88 g/m2 | |
Rollo | |
25 μm | |
Papel de filtro rápido con alta resistencia a la humedad. Tiene una superficie muy lisa, lo que facilita el raspado o el lavado del precipitado. | |
1 unidad | |
Rollo de filtro | |
80m |
Papel de filtro cualitativo reforzado con humedad de grado 1573, rollo, 70 mm x 80 m | |
Celulosa infundida con resina | |
Aprox. 25 s | |
Grado 1573 | |
170 μm | |
70 mm x 80 m | |
70 mm |