Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio de esterilización en autoclave 1422A DuPont™ Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
El envoltorio esterilizable en autoclave proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización con vapor.
Marca:  Keystone Cleanroom Products T2ASHEET3030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17788537
  • 2140.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Descripción
Los envoltorios esterilizables en autoclave Tyvek™ son transpirables y proporcionan una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización con vapor.
  • Sin pelusa (tambor Helmke) significa que no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Envasado en sala limpia controlada ISO 6
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
None
Single-use
Equipo de producción farmacéutica
No estéril
Sí
Vapor, EtO, Gamma, VHP
<125°C
30 in
30 in
Sterilization Wrap
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
5.3 mm
500
<250°F
30 x 30 in
76.2 cm
76.2 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Envoltorio de esterilización en autoclave 1422A DuPont™ Tyvek™ > Dimensions (L x W): 30 x 30 in.; Length (Metric): 76.2 cm; Width (Metric): 76.2 cm