Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Envoltorio de esterilización en autoclave 1422A DuPont™ Tyvek™
Keystone Cleanroom Products Envoltorio de esterilización en autoclave 1422A DuPont™ Tyvek™
Código de producto. p-7237211
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,5 x 1,5 in
10 x 10 in
12 x 12 in
15 x 30 in
18 x 18 in
18 x 22 in
2 x 2 in
20 x 20 in
24 x 24 in
3 x 3 in
3 x 6 in
30 x 30 in
36 x 36 in
4 x 4 in
40 x 80 in
45 x 45 in
48 x 48 in
5 x 5 in
54 x 54 in
54 x 72 in
6 x 12 in
6 x 24 in
6 x 6 in
6 x 8 in
6 x 9 in
7,5 x 7,5 in
8 x 8 in
84 x 94 in
9 x 11 in
9 x 9 in
N.º por caja:
50
125
500
1000
2000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 2000
paquete de 50
paquete de 500
30 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | N.º por caja | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17748517 | 1,5 x 1,5 in | 500 | paquete de 500 |
| 17758517 | 2 x 2 in | 500 | paquete de 500 |
| 17768517 | 3 x 3 in | 500 | paquete de 500 |
| 17788517 | 3 x 6 in | 500 | paquete de 500 |
| 17798517 | 4 x 4 in | 500 | paquete de 500 |
| 17708527 | 5 x 5 in | 2000 | paquete de 2000 |
| 17718527 | 6 x 6 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17728527 | 6 x 8 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17738527 | 6 x 9 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17748527 | 6 x 12 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17758527 | 6 x 24 in | 500 | paquete de 500 |
| 17768527 | 7,5 x 7,5 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17788527 | 9 x 9 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17798527 | 9 x 11 in | 500 | paquete de 500 |
| 17708537 | 10 x 10 in | 500 | paquete de 500 |
| 17718537 | 12 x 12 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17738537 | 15 x 30 in | 500 | paquete de 500 |
| 17758537 | 18 x 22 in | 500 | paquete de 500 |
| 17768537 | 20 x 20 in | 500 | paquete de 500 |
| 17778537 | 24 x 24 in | 500 | paquete de 500 |
| 17788537 | 30 x 30 in | 500 | paquete de 500 |
| 17798537 | 36 x 36 in | 500 | paquete de 500 |
| 17718547 | 40 x 80 in | 50 | paquete de 50 |
| 17728547 | 45 x 45 in | 125 | paquete de 125 |
| 17738547 | 48 x 48 in | 125 | paquete de 125 |
| 17748547 | 54 x 54 in | 125 | paquete de 125 |
| 17758547 | 54 x 72 in | 125 | paquete de 125 |
| 17778527 | 8 x 8 in | 500 | paquete de 500 |
| 17748537 | 18 x 18 in | 500 | paquete de 500 |
| 17778547 | 84 x 94 in | 125 | paquete de 125 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17748517
Proveedor
Keystone Cleanroom Products
N.º de proveedor
T2ASHEET01.5X01.5
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los envoltorios esterilizables en autoclave Tyvek™ son transpirables y proporcionan una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización con vapor.
- Sin pelusa (tambor Helmke) significa que no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
- Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
- Envasado en sala limpia controlada ISO 6
- Diseñado para esterilización por vapor
- hidrófobos
- Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo de producción farmacéutica |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| N.º por caja | 500 |
| Método de esterilización | Vapor, EtO, Gamma, VHP |
| Intervalo de temperatura (imperial) | <250°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | <125°C |
| Dimensiones (L x An) | 1,5 x 1,5 in |
| Longitud (imperial) | 1,5 in |
| Anchura (imperial) | 1,5 in |
| Tipo de producto | Sterilization Wrap |
| Mostrar más Mostrar menos |