Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B pequeña
Proporciona una excelente barrera bacteriana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor. Corte usando un sistema CAD automatizado en ISO 8 y hecho de DuPont Tyvek 1073B de grado médico.
Brand: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET0404
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Diseñado para esterilización por vapor
- Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
- hidrófobos
- Excelente barrera microbiana
- Resiste desgarros y punciones
- Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
Ninguno | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
Destiladores | |
<125°C | |
4 in | |
4 in | |
Sterilization Wrap |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Yes | |
121 °C (< 250 °F) | |
4 x 4 in | |
10,2 cm | |
10,2 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B pequeña > Tamaño (An x L): 4 x 4 in
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction