Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B pequeña
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7203261 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 8 in
18 x 5 in
3 x 2 in
3 x 3 in
36 x 5 in
36 x 8 in
4 x 4 in
6 x 3 in
6 x 4 in
6 x 6 in
7 x 7 in
7,5 x 7,5 in
8 x 8 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 500
Código de producto. 17738437
Marca: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET0203
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente barrera bacteriana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor. Corte usando un sistema CAD automatizado en ISO 8 y hecho de DuPont Tyvek 1073B de grado médico.
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
  • hidrófobos
  • Excelente barrera microbiana
  • Resiste desgarros y punciones
  • Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Ninguno
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 3 x 2 in
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 7,6 cm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5,1 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap