Learn More
Wheaton™ Recipiente de muestras de poliestireno de 100 ml
El recipiente de muestras estéril Ramboldi ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento sin fugas.
184.00€ - 190.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente para muestras |
---|---|
Closure Included | Sí |
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Código de producto | Marca | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16494969
|
Wheaton™
360200 |
Sin etiqueta |
184.00€
paquete de 200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16484969
|
Wheaton™
360199 |
Plano |
190.00€
paquete de 200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16404979
|
Wheaton™
360201 |
Impreso |
190.00€
paquete de 200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
- Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Poliestireno | |
100 mL | |
Metal | |
75,8 mm | |
40/paq. |
Sí | |
Estéril | |
Directiva EU 98/79/CE | |
Tapón de rosca | |
200/Paq. | |
49,8 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Wheaton™ Recipiente de muestras de poliestireno de 100 ml