Learn More
Wheaton™ Recipiente de muestras de poliestireno de 100 ml
Click to view available options
Etiqueta:
Impreso
Plano
Sin etiqueta
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Descripción
- Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
- Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Certificaciones/conformidad | Directiva EU 98/79/CE |
| Material del cierre | Metal |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 75,8 mm |
| Etiqueta | Plano |
| Mostrar más |