Learn More
uvex 1 bota con cordones S3 SRC de soporte con extremo X, anchura 12
Las botas de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Las botas se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
Marca:  uvex 8517242
130.88 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15651572
  • 149.00€ / 1 par
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Descripción
  • Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • La construcción ergonómica de los zapatos de seguridad Uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y comodidad
  • Clase de protección S3 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Soporte de tacón lateral y medio para el pie con marco lateral especialmente diseñado
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
  • Disponibles en una variedad de anchuras y tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Rojo
Microvelour
Poliuretano de doble densidad (PU)
11 cm
Static
No
Safety Shoe
Malla de distancia
42
Compuesto
Unisex
Sí
S3
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
uvex 1 bota con cordones S3 SRC de soporte con extremo X, anchura 12 > 42