Learn More
uvex 1 bota con cordones S3 SRC de soporte con extremo X, anchura 12
Código de producto. p-7236929 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. 15681562
Marca: uvex 8517235
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las botas de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Las botas se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
  • Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • La construcción ergonómica de los zapatos de seguridad Uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y comodidad
  • Clase de protección S3 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Soporte de tacón lateral y medio para el pie con marco lateral especialmente diseñado
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
  • Disponibles en una variedad de anchuras y tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Rojo
Material de revestimiento Malla de distancia
Material Microvelour
Tamaño 35
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Anchura (métrico) 11 cm
Sexo Unisex
Resistente a Static
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Tipo de producto Safety Shoe