Learn More
Sal sódica de ácido 1-pentanosulfónico, monohidrato; 99,9 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Marca:  MP Biomedicals 0215181380
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17801381
  • 505.00€ / 100 g
Especificaciones
Ácido 1-pentanosulfónico, sal sódica, monohidrato
Polvo cristalino
Blanco
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
sodium pentane-1-sulfonate
Almacenar a temperatura ambiente.
100 g
C5H11NaO3S
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
174.19
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sal sódica de ácido 1-pentanosulfónico, monohidrato; 99,9 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™ > 100 g