Learn More
Sal sódica de ácido 1-pentanosulfónico, monohidrato; 99,9 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4404852 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11486972
Marca: MP Biomedicals 0215181305
Especificaciones
Nombre del elemento 1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formulario Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Aspecto Blanco
Fórmula molecular C5H11NaO3S
Clave InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sodium pentane-1-sulfonate
Peso molecular (g/mol) 174.19