Learn More
1-Etilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 766-09-6 | C7H15N | 113.2 g/mol
77.30€ - 318.00€
CAS | 766-09-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H15N |
Peso molecular (g/mol) | 113.2 |
Número MDL | MFCD00006507 |
Clave InChI | HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene |
PubChem CID | 13007 |
ChEBI | CHEBI:39017 |
Nombre IUPAC | 1-etilpiperidina |
SMILES | CCN1CCCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10132530
|
Thermo Scientific Acros
118885000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
77.30€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10463055
|
Thermo Scientific Acros
118880025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
318.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
766-09-6 | |
113.2 | |
HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N | |
13007 | |
1-etilpiperidina |
C7H15N | |
MFCD00006507 | |
n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene | |
CHEBI:39017 | |
CCN1CCCCC1 |
Especificaciones
1-Ethylpiperidine | |
766-09-6 | |
100.0 | |
De incoloro a amarillo | |
129.0°C to 131.0°C | |
Auténtico | |
C7H15N | |
MFCD00006507 | |
0.824 | |
Solubility in water: 50g/L (20°C) | |
CCN1CCCCC1 | |
113.2 | |
CHEBI:39017 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
-20.0°C | |
0.8240g/mL | |
17°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4430 to 1.4450 | |
20,17 | |
n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene | |
HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N | |
1-etilpiperidina | |
13007 | |
113.2 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de inhalación.
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en contacto con la piel.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 212-161-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TN0250000.
missing translation for 'tsca' : TSCA