Learn More
1-Ciclohexeno-1-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1855-63-6 | C7H9N | 107.156 g/mol
56.70€ - 183.00€
CAS | 1855-63-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H9N |
Peso molecular (g/mol) | 107.156 |
Número MDL | MFCD00013772 |
Clave InChI | GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-cyanocyclohexene, cyanocyclohexene, 1-cyclohexene-1-carbonitrile, cyclohexenecarbonitrile, 1-cyclohexenecarbonitrile, cyclohex-1-enecarbonitrile, cyclohex-1-ene-1-carbonitrile, 1-cyclohexenyl cyanide, 1-cyano-1-cyclohexene, acmc-1cqlm |
PubChem CID | 74619 |
Nombre IUPAC | ciclohexeno-1-carbonitrilo |
SMILES | C1CCC(=CC1)C#N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11308345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10284.04 |
2 g |
56.70€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11318345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10284.09 |
10 g |
183.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1-Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 1-ciclohexeno-1-carbonitrilo se ha utilizado en la preparación del ácido ciclohexeno-1- carboxílico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
1855-63-6 | |
107.156 | |
GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N | |
74619 | |
C1CCC(=CC1)C#N |
C7H9N | |
MFCD00013772 | |
1-cyanocyclohexene, cyanocyclohexene, 1-cyclohexene-1-carbonitrile, cyclohexenecarbonitrile, 1-cyclohexenecarbonitrile, cyclohex-1-enecarbonitrile, cyclohex-1-ene-1-carbonitrile, 1-cyclohexenyl cyanide, 1-cyano-1-cyclohexene, acmc-1cqlm | |
ciclohexeno-1-carbonitrilo |
Especificaciones
1-Cyclohexene-1-carbonitrile | |
0.947 | |
83°C (181°F) | |
1.482 | |
UN3276 | |
1-cyanocyclohexene, cyanocyclohexene, 1-cyclohexene-1-carbonitrile, cyclohexenecarbonitrile, 1-cyclohexenecarbonitrile, cyclohex-1-enecarbonitrile, cyclohex-1-ene-1-carbonitrile, 1-cyclohexenyl cyanide, 1-cyano-1-cyclohexene, acmc-1cqlm | |
GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N | |
ciclohexeno-1-carbonitrilo | |
74619 | |
98% |
1855-63-6 | |
85°C to 88°C (17 mmHg) | |
C7H9N | |
MFCD00013772 | |
385837 | |
Not miscible in water. | |
C1CCC(=CC1)C#N | |
107.156 | |
107.16 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H227-H302-H312
Tóxico en caso de inhalación.
Líquido combustible.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
P210-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITRILOS, LÍQUIDO, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 217-454-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 1-Cyclohexene-1-carbonitrile
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Cyclohexenecarbonitrile