Learn More
1-Ciclohexeno-1-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318345 10 g 10 g
11308345 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10284.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1855-63-6 | C7H9N | 107.156 g/mol
1-Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-ciclohexeno-1-carbonitrilo se ha utilizado en la preparación del ácido ciclohexeno-1- carboxílico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1855-63-6
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00013772
Clave InChI GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyanocyclohexene, cyanocyclohexene, 1-cyclohexene-1-carbonitrile, cyclohexenecarbonitrile, 1-cyclohexenecarbonitrile, cyclohex-1-enecarbonitrile, cyclohex-1-ene-1-carbonitrile, 1-cyclohexenyl cyanide, 1-cyano-1-cyclohexene, acmc-1cqlm
PubChem CID 74619
Nombre IUPAC ciclohexeno-1-carbonitrilo
SMILES C1CCC(=CC1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexene-1-carbonitrile
Densidad 0.947
Punto de ebullición 85°C to 88°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 10 g
Número UN UN3276
Beilstein 385837
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 98%