Learn More
1-Bromo-3-metil-2-butano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149.04 g/mol
68.35€ - 235.00€
CAS | 870-63-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H9Br |
Peso molecular (g/mol) | 149.04 |
Número MDL | MFCD00000242 |
Clave InChI | LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide |
PubChem CID | 70092 |
Nombre IUPAC | 1-bromo-3-metilbut-2-ano |
SMILES | CC(=CCBr)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10105850
|
Thermo Scientific Acros
307410100 |
10 g |
68.35€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15254704
|
Thermo Scientific Acros
307410500 |
50 g |
235.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
870-63-3 | |
149.04 | |
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N | |
70092 | |
CC(=CCBr)C |
C5H9Br | |
MFCD00000242 | |
1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide | |
1-bromo-3-metilbut-2-ano |
Especificaciones
1-Bromo-3-methyl-2-butene | |
870-63-3 | |
100.0 | |
1.2700g/mL | |
32°C | |
95% min. (ex Br) (Argentometry) | |
C5H9Br | |
1.4890 to 1.4910 | |
1.27 | |
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3-metilbut-2-ano | |
149.04 | |
149.04 | |
Líquido |
96% | |
95.0 | |
Marrón o amarillo | |
82.0°C to 83.0°C (150.0 mmHg) | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
BrCH2CH=C(CH3)2 | |
MFCD00000242 | |
1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide | |
CC(=CCBr)C | |
silver wool | |
70092 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Declaración GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 212-799-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.