Learn More
1-Bromo-3-metil-2-butano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10105850 10 g 10 g
15254704 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10105850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307410100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-63-3
Fórmula molecular C5H9Br
Peso molecular (g/mol) 149.04
Número MDL MFCD00000242
Clave InChI LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
PubChem CID 70092
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metilbut-2-ano
SMILES CC(=CCBr)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón o amarillo
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 82.0°C to 83.0°C (150.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (ex Br) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH=C(CH3)2
Índice de refracción 1.4890 to 1.4910
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.27
Estabilizante silver wool
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.04
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.