Learn More
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 92737-01-4 | C4H2BrF5O | 240.955 g/mol
61.90€ - 242.00€
CAS | 92737-01-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H2BrF5O |
Peso molecular (g/mol) | 240.955 |
Número MDL | MFCD00041447 |
Clave InChI | HHGIRNBWKHUFNA-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 2736355 |
Nombre IUPAC | 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluorobutan-2-ona |
SMILES | C(C(=O)C(C(F)(F)F)(F)F)Br |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
92737-01-4 | |
240.955 | |
HHGIRNBWKHUFNA-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluorobutan-2-ona |
C4H2BrF5O | |
MFCD00041447 | |
2736355 | |
C(C(=O)C(C(F)(F)F)(F)F)Br |
Especificaciones
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone | |
93°C to 94°C | |
MFCD00041447 | |
1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro, 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluorobutanone, 2-butanone,1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro, 1-bromanyl-3,3,4,4,4-pentakis fluoranyl butan-2-one | |
C(C(=O)C(C(F)(F)F)(F)F)Br | |
240.955 | |
240.96 |
92737-01-4 | |
C4H2BrF5O | |
UN3265 | |
HHGIRNBWKHUFNA-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluorobutan-2-ona | |
2736355 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.