Learn More
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11368665
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368665
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11368665
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12199.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 92737-01-4 | C4H2BrF5O | 240.955 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92737-01-4
Fórmula molecular C4H2BrF5O
Peso molecular (g/mol) 240.955
Número MDL MFCD00041447
Clave InChI HHGIRNBWKHUFNA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736355
Nombre IUPAC 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluorobutan-2-ona
SMILES C(C(=O)C(C(F)(F)F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone
Punto de ebullición 93°C to 94°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sinónimo 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro, 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluorobutanone, 2-butanone,1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro, 1-bromanyl-3,3,4,4,4-pentakis fluoranyl butan-2-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.96
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >