Learn More
1-Bromo-2-cloroetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107-04-0 | C2H4BrCl | 143.408 g/mol
42.15€ - 537.00€
CAS | 107-04-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H4BrCl |
Peso molecular (g/mol) | 143.408 |
Número MDL | MFCD00000962 |
Clave InChI | IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane |
PubChem CID | 7849 |
ChEBI | CHEBI:19032 |
Nombre IUPAC | 1-bromo-2-cloroetano |
SMILES | C(CBr)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11469473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12349.22 |
100 g |
42.15€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11479473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12349.36 |
500 g |
148.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11489473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12349.0E |
2500 g |
537.00€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1-Bromo-2-chloroethane was used in regio- and diastereoselective synthesis of 2-alkylidenetetrahydrofurans. 1-Bromo-2-chloroethane is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is used as a as fumigant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 1-bromo-2-cloroetano se utilizó en la síntesis regio- y diastereoselectiva de 2-alquilidenotetrahidrofuranos. El 1-bromo-2-cloroetano se utiliza como disolvente y como intermedio para la síntesis orgánica. Se utiliza como fumigante.
Solubilidad
Soluble en agua (7 g/l (20 °C). Soluble en etanol, éter etílico, cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
107-04-0 | |
143.408 | |
IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N | |
7849 | |
1-bromo-2-cloroetano |
C2H4BrCl | |
MFCD00000962 | |
ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane | |
CHEBI:19032 | |
C(CBr)Cl |
Especificaciones
1-Bromo-2-chloroethane | |
-18°C | |
106°C to 107°C | |
Sweet | |
ClCH2CH2Br | |
MFCD00000962 | |
605265 | |
ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane | |
IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2-cloroetano | |
7849 | |
143.42 |
107-04-0 | |
1.726 | |
None | |
C2H4BrCl | |
1.49 | |
UN2810 | |
Light sensitive | |
Soluble in water ( 7g/L (20°C). Soluble in ethanol,ethyl ether,chloroform. | |
C(CBr)Cl | |
143.408 | |
CHEBI:19032 | |
98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H350-H312-H332-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
May cause cancer.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H315-H319-H335-H341
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:TÓXICO, LÍQUIDOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 203-456-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KH6500000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes