Learn More
1-Bromo-2-cloroetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469473 100 g 100 g
11479473 500 g 500 g
11489473 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469473 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12349.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-04-0 | C2H4BrCl | 143.408 g/mol
1-Bromo-2-chloroethane was used in regio- and diastereoselective synthesis of 2-alkylidenetetrahydrofurans. 1-Bromo-2-chloroethane is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is used as a as fumigant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-cloroetano se utilizó en la síntesis regio- y diastereoselectiva de 2-alquilidenotetrahidrofuranos. El 1-bromo-2-cloroetano se utiliza como disolvente y como intermedio para la síntesis orgánica. Se utiliza como fumigante.
Solubilidad
Soluble en agua (7 g/l (20 °C). Soluble en etanol, éter etílico, cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-04-0
Fórmula molecular C2H4BrCl
Peso molecular (g/mol) 143.408
Número MDL MFCD00000962
Clave InChI IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane
PubChem CID 7849
ChEBI CHEBI:19032
Nombre IUPAC 1-bromo-2-cloroetano
SMILES C(CBr)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-chloroethane
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.726
Punto de ebullición 106°C to 107°C
Temperatura de inflamación None
Olor Sweet
Fórmula lineal ClCH2CH2Br
Índice de refracción 1.49
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 605265
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water ( 7g/L (20°C). Soluble in ethanol,ethyl ether,chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.42
Porcentaje de pureza 98%