Learn More
Diacrilato de 1,6-hexanodiol, 99 % (ésteres reactivos), estabilizado con 90 ppm hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13048-33-4 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
50.65€ - 180.90€
CAS | 13048-33-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H18O4 |
Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
Número MDL | MFCD00008631 |
Clave InChI | FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,6-hexanediol diacrylate, hexamethylene diacrylate, kayarad hdda, hexane-1,6-diyl diacrylate, 1,6-hexamethylene diacrylate, hexamethylene glycol diacrylate, sartomer 238, hdoda, viscoat 230, hexamethylene acrylate |
PubChem CID | 25644 |
Nombre IUPAC | prop-2-enoato de 6-prop-2-enoiloxihexil |
SMILES | C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11349268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043203.18 |
50 g |
50.65€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11339268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043203.30 |
250 g |
180.90€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1,6-Hexanediol diacrylate is used as a functional monomer for polymers. It acts as a cross linking agent between the molecular chains of polymers. Further, it is used in adhesives, sealants, alkyd coatings, elastomers, photopolymers, and inks for improved adhesion, hardness, abrasion and heat resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13048-33-4 | |
226.27 | |
FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N | |
25644 | |
C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C |
C12H18O4 | |
MFCD00008631 | |
1,6-hexanediol diacrylate, hexamethylene diacrylate, kayarad hdda, hexane-1,6-diyl diacrylate, 1,6-hexamethylene diacrylate, hexamethylene glycol diacrylate, sartomer 238, hdoda, viscoat 230, hexamethylene acrylate | |
prop-2-enoato de 6-prop-2-enoiloxihexil |
Especificaciones
1,6-Hexanediol diacrylate | |
13048-33-4 | |
>110°C (>230°F) | |
C12H18O4 | |
Hygroscopic | |
Slightly miscible with water. | |
C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C | |
226.27 | |
226.28 | |
Líquido |
Stabilized with 90ppm hydroquinone | |
1.010 g/mL | |
(ésteres reactivos) | |
MFCD00008631 | |
1,6-hexanediol diacrylate, hexamethylene diacrylate, kayarad hdda, hexane-1,6-diyl diacrylate, 1,6-hexamethylene diacrylate, hexamethylene glycol diacrylate, sartomer 238, hdoda, viscoat 230, hexamethylene acrylate | |
FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enoato de 6-prop-2-enoiloxihexil | |
25644 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H317
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P261-P264b-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-921-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 1,6-Hexanediol diacrylate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1,6-Hexanediol diacrylate