Learn More
Diacrilato de 1,6-hexanodiol, 99 % (ésteres reactivos), estabilizado con 90 ppm hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339268 250 g 250 g
11349268 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043203.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13048-33-4 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
1,6-Hexanediol diacrylate is used as a functional monomer for polymers. It acts as a cross linking agent between the molecular chains of polymers. Further, it is used in adhesives, sealants, alkyd coatings, elastomers, photopolymers, and inks for improved adhesion, hardness, abrasion and heat resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13048-33-4
Fórmula molecular C12H18O4
Peso molecular (g/mol) 226.27
Número MDL MFCD00008631
Clave InChI FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-hexanediol diacrylate, hexamethylene diacrylate, kayarad hdda, hexane-1,6-diyl diacrylate, 1,6-hexamethylene diacrylate, hexamethylene glycol diacrylate, sartomer 238, hdoda, viscoat 230, hexamethylene acrylate
PubChem CID 25644
Nombre IUPAC prop-2-enoato de 6-prop-2-enoiloxihexil
SMILES C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Hexanediol diacrylate
Nombre de nota Stabilized with 90ppm hydroquinone
Densidad 1.010 g/mL
Temperatura de inflamación >110°C (>230°F)
Notas del porcentaje del ensayo (ésteres reactivos)
Cantidad 250 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,6-Hexanediol diacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediol diacrylate