Learn More
1,5-Dibromopentano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-24-0 | C5H10Br2 | 229.94 g/mol
86.25€ - 260.00€
CAS | 111-24-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H10Br2 |
Peso molecular (g/mol) | 229.94 |
Número MDL | MFCD00000268 |
Clave InChI | IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918 |
PubChem CID | 8100 |
Nombre IUPAC | 1,5-dibromopentano |
SMILES | C(CCBr)CCBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10357950
|
Thermo Scientific Acros
155992500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
86.25€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10387900
|
Thermo Scientific Acros
155990010 |
1 L | Frasco de vidrio |
260.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
111-24-0 | |
229.94 | |
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N | |
8100 | |
C(CCBr)CCBr |
C5H10Br2 | |
MFCD00000268 | |
pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918 | |
1,5-dibromopentano |
Especificaciones
1, 5-Dibromopentane | |
111-24-0 | |
100.0 | |
1.6800g/mL | |
79°C | |
97% | |
Br(CH2)5Br | |
MFCD00000268 | |
1.68 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,chloroform,slightly soluble in carbon tetrachloride | |
C(CCBr)CCBr | |
229.94 | |
229.94 | |
Líquido |
97% | |
96.0 | |
-34°C | |
224°C | |
Auténtico | |
C5H10Br2 | |
1.5112 to 1.5132 | |
01, 131 | |
pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918 | |
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N | |
1,5-dibromopentano | |
8100 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-849-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SA0320000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,5-Dibromopentane
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.