Learn More
1,5-Dibromopentano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10387900 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10357950 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10387900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155990010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-24-0 | C5H10Br2 | 229.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-24-0
Fórmula molecular C5H10Br2
Peso molecular (g/mol) 229.94
Número MDL MFCD00000268
Clave InChI IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918
PubChem CID 8100
Nombre IUPAC 1,5-dibromopentano
SMILES C(CCBr)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 5-Dibromopentane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -34°C
Densidad 1.6800g/mL
Punto de ebullición 224°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)5Br
Índice de refracción 1.5112 to 1.5132
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 131
Gravedad específica 1.68
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,chloroform,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Dibromopentane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.