Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 in. Graphite/Vespel Fittings
Provide leak-free system connections. Trajan Scientific and Medical 1/4 in. Graphite/Vespel Fittings leads to improved chromatography for non-MS systems.
80.10€
Especificaciones
Material | 15 % grafito / 85 % vespel |
---|---|
Longitud (métrico) | 7,4 mm |
Tamaño (métrico) | 9,5 x 7,4 mm |
Anchura (métrico) | 9,5 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12706358
|
Trajan Scientific and Medical™
072667 |
Tamaño de orificio: 6,35 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15208903
|
Trajan Scientific and Medical™
072668 |
Tamaño de orificio: 3,18 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15278893
|
Trajan Scientific and Medical™
072666 |
Sin orificio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15288893
|
Trajan Scientific and Medical™
0726660 |
Tamaño de orificio: 0,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Composite of graphite and Vespel
- Mechanically robust, hard material, long lifetime
- Forms a strong grip with the capillary column
Especificaciones
15 % grafito / 85 % vespel | |
7,4 mm | |
9,5 x 7,4 mm | |
9,5 mm |