Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 in. Graphite/Vespel Fittings
Provide leak-free system connections. Trajan Scientific and Medical 1/4 in. Graphite/Vespel Fittings leads to improved chromatography for non-MS systems.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 072668
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15208903
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Compuesto de grafito y Vespel
  • Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
Especificaciones
9,5 x 7,4 mm
9,5 mm
7,4 mm
3,18 mm
Tamaño de orificio: 3,18 mm
15 % grafito / 85 % vespel
Conectores de 3,17 mm (1/4 pulgadas) con empalmes de grafito/Vespel de 1,52 mm (1/8 pulgadas) × 9,5mm × 7,4 mm