Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 in. Graphite/Vespel Fittings
Provide leak-free system connections. Trajan Scientific and Medical 1/4 in. Graphite/Vespel Fittings leads to improved chromatography for non-MS systems.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 072667
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Compuesto de grafito y Vespel
- Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
9,5 x 7,4 mm | |
9,5 mm | |
7,4 mm | |
6,35 mm |
Tamaño de orificio: 6,35 mm | |
15 % grafito / 85 % vespel | |
Conectores de 6,35 mm (1/4 pulgadas) con empalmes rectos de grafito/Vespel de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × 9,5 mm × 7,4 mm |