Learn More
1,4-Hexadieno, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 592-45-0 | C6H10 | 82.146 g/mol
68.84€ - 257.28€
CAS | 592-45-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H10 |
Peso molecular (g/mol) | 82.146 |
Número MDL | MFCD00009298 |
Clave InChI | PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N |
Sinónimo | 1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadiene |
PubChem CID | 5365552 |
Nombre IUPAC | (4E)-Hexa-1,4-dieno |
SMILES | CC=CCC=C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11480541
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20060.06 |
5 g |
68.84€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11490541
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20060.14 |
25 g |
257.28€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
592-45-0 | |
82.146 | |
PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N | |
5365552 | |
CC=CCC=C |
C6H10 | |
MFCD00009298 | |
1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadiene | |
(4E)-Hexa-1,4-dieno |
Especificaciones
1,4-Hexadiene | |
592-45-0 | |
64°C to 66°C | |
Characteristic | |
1.411 | |
UN2458 | |
1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadiene | |
CC=CCC=C | |
82.146 | |
82.15 |
cis + trans | |
0.71 | |
−26°C (−15°F) | |
C6H10 | |
MFCD00009298 | |
1731889 | |
PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N | |
(4E)-Hexa-1,4-dieno | |
5365552 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H315-H319-H335
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:HEXADIENOS
missing translation for 'einecsNumber' : 209-756-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Manténgase en frío