Learn More
1,4-Diisopropilciclohexano, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific™
48.80€ - 178.00€
CAS | 22907-72-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H24 |
Peso molecular (g/mol) | 168.324 |
Número MDL | MFCD00019366 |
Clave InChI | GMUJGUXGVJZHSK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,4-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropyl cyclohexane, 1,4-di-isopropylcyclohexane, 1,4-di propan-2-yl cyclohexane, cyclohexane,1,4-bis 1-methylethyl-,trans, acmc-1cbxy, 1,4-diisopr opylcyclohexane, 1,4-bis methylethyl cyclohexane, 1alpha,4beta-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropylcyclohexane,cis+trans |
PubChem CID | 140972 |
Nombre IUPAC | 1,4-di(propan-2-il)ciclohexano |
SMILES | CC(C)C1CCC(CC1)C(C)C |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
22907-72-8 | |
168.324 | |
GMUJGUXGVJZHSK-UHFFFAOYSA-N | |
140972 | |
CC(C)C1CCC(CC1)C(C)C |
C12H24 | |
MFCD00019366 | |
1,4-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropyl cyclohexane, 1,4-di-isopropylcyclohexane, 1,4-di propan-2-yl cyclohexane, cyclohexane,1,4-bis 1-methylethyl-,trans, acmc-1cbxy, 1,4-diisopr opylcyclohexane, 1,4-bis methylethyl cyclohexane, 1alpha,4beta-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropylcyclohexane,cis+trans | |
1,4-di(propan-2-il)ciclohexano |
Especificaciones
1,4-Diisopropylcyclohexane | |
22907-72-8 | |
C12H24 | |
UN1993 | |
GMUJGUXGVJZHSK-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-di(propan-2-il)ciclohexano | |
140972 | |
98% |
cis + trans | |
214°C to 216°C | |
MFCD00019366 | |
1,4-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropyl cyclohexane, 1,4-di-isopropylcyclohexane, 1,4-di propan-2-yl cyclohexane, cyclohexane,1,4-bis 1-methylethyl-,trans, acmc-1cbxy, 1,4-diisopr opylcyclohexane, 1,4-bis methylethyl cyclohexane, 1alpha,4beta-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropylcyclohexane,cis+trans | |
CC(C)C1CCC(CC1)C(C)C | |
168.324 | |
168.32 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H315-H319-H335
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes