Learn More
1,4-Diisopropilciclohexano, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11437194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437194 5 g 5 g
11447194 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437194 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21587.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22907-72-8
Fórmula molecular C12H24
Peso molecular (g/mol) 168.324
Número MDL MFCD00019366
Clave InChI GMUJGUXGVJZHSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropyl cyclohexane, 1,4-di-isopropylcyclohexane, 1,4-di propan-2-yl cyclohexane, cyclohexane,1,4-bis 1-methylethyl-,trans, acmc-1cbxy, 1,4-diisopr opylcyclohexane, 1,4-bis methylethyl cyclohexane, 1alpha,4beta-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropylcyclohexane,cis+trans
PubChem CID 140972
Nombre IUPAC 1,4-di(propan-2-il)ciclohexano
SMILES CC(C)C1CCC(CC1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diisopropylcyclohexane
Nombre de nota cis + trans
Punto de ebullición 214°C to 216°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.32
Porcentaje de pureza 98%