Learn More
Éter de diglicidil de 1,4-butanediol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2425-79-8 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
60.10€ - 177.68€
CAS 2425-79-8
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00005146
Clave InChI SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
PubChem CID 17046
Nombre IUPAC 2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)butoximetil]oxirano
SMILES C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11353276
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12632.09
10 g
60.10€
10 g
11363276
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12632.18
50 g
177.68€
50 g
Descripción
Descripción
1,4-Butanediol diglycidyl ether is used for preparing amylose, xylan and hydroxyethyl-cellulose, to cross link polyethylenimine which also serves as a hole-blocking layer in organic solar cells, to cross link hyaluronic acid into hydrogels and for the activation of soluble dextran polymers. It is the most commonly used homobifunctional epoxide compound
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de diglicidil de 1,4-butanediol se utiliza para la preparación de amilosa, xilano e hidroxietil-celulosa, para el entrecruzamiento de polietilenimina que también sirve como una capa de bloqueo de agujeros en las células solares orgánicas, para el entrecruzamiento de ácido hialurónico en hidrogeles y para la activación de polímeros solubles de dextrano. Es el compuesto homobifuncional de epoxida que se utiliza de manera más común.
Solubilidad
Soluble en agua (55,6 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Éter de diglicidil de 1,4-butanediol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals