Learn More
Éter de diglicidil de 1,4-butanediol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,4-Butanediol diglycidyl ether is used for preparing amylose, xylan and hydroxyethyl-cellulose, to cross link polyethylenimine which also serves as a hole-blocking layer in organic solar cells, to cross link hyaluronic acid into hydrogels and for the activation of soluble dextran polymers. It is the most commonly used homobifunctional epoxide compound
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El éter de diglicidil de 1,4-butanediol se utiliza para la preparación de amilosa, xilano e hidroxietil-celulosa, para el entrecruzamiento de polietilenimina que también sirve como una capa de bloqueo de agujeros en las células solares orgánicas, para el entrecruzamiento de ácido hialurónico en hidrogeles y para la activación de polímeros solubles de dextrano. Es el compuesto homobifuncional de epoxida que se utiliza de manera más común.
Solubilidad
Soluble en agua (55,6 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Butanediol diglycidyl ether |
| Densidad | 1.049 |
| Punto de ebullición | 157°C to 158°C (11 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 140°C (284°F) |
| Índice de refracción | 1.455 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 115238 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water (55,6g/L at 20°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.25 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1,4-Butanediol diglycidyl ether
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Butanediol diglycidyl ether