Learn More
1,4,7,10-Tetraazaciclotridecano, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 295-14-7 | C9H22N4 | 186.303 g/mol
60.90€ - 162.81€
CAS 295-14-7
Fórmula molecular C9H22N4
Peso molecular (g/mol) 186.303
Número MDL MFCD06410986
Clave InChI LADZJJOUGVGJHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4,7,10-tetraazacyclotridecane, homocyclen, acmc-20ap3n, 13 anen4
PubChem CID 11478723
Nombre IUPAC 1,4,7,10-tetrazaciclotridecano
SMILES C1CNCCNCCNCCNC1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15473517
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26671.MD
250 mg
60.90€
250 miligramos
11372589
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26671.03
1 g
162.81€
1 g
Descripción
Descripción
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane is used to find the binding constants, and for building block elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4,7,10-tetraazaciclotridecano se utiliza para encontrar las constantes de unión y para elementos de compuestos básicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,4,7,10-Tetraazaciclotridecano, Thermo Scientific Chemicals