Learn More
1,4,7,10-Tetraazaciclotridecano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11372589 1 g 1 g
15473517 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 11372589
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26671.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 295-14-7 | C9H22N4 | 186.303 g/mol
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane is used to find the binding constants, and for building block elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4,7,10-tetraazaciclotridecano se utiliza para encontrar las constantes de unión y para elementos de compuestos básicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 295-14-7
Fórmula molecular C9H22N4
Peso molecular (g/mol) 186.303
Número MDL MFCD06410986
Clave InChI LADZJJOUGVGJHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4,7,10-tetraazacyclotridecane, homocyclen, acmc-20ap3n, 13 anen4
PubChem CID 11478723
Nombre IUPAC 1,4,7,10-tetrazaciclotridecano
SMILES C1CNCCNCCNCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.3