Learn More
1-(2-Aminoetil)piperacina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
23.50€ - 227.00€
CAS | 140-31-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H15N3 |
Peso molecular (g/mol) | 129.21 |
Número MDL | MFCD00005971 |
Clave InChI | IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl |
PubChem CID | 8795 |
Nombre IUPAC | 2-piperacin-1-iletanamina |
SMILES | NCCN1CCNCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10249400
|
Thermo Scientific Acros
400761000 |
100 g | Frasco de vidrio |
23.50€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10259400
|
Thermo Scientific Acros
400765000 |
500 g | Frasco de vidrio |
65.35€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10258753
|
Thermo Scientific Acros
400760025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
227.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
140-31-8 | |
129.21 | |
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N | |
8795 | |
NCCN1CCNCC1 |
C6H15N3 | |
MFCD00005971 | |
n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl | |
2-piperacin-1-iletanamina |
Especificaciones
1-(2-Aminoethyl)piperazine | |
140-31-8 | |
100.0 | |
De incoloro a amarillo | |
218.0°C to 222.0°C | |
Auténtico | |
C6H15N3 | |
MFCD00005971 | |
n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl | |
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N | |
2-piperacin-1-iletanamina | |
8795 | |
129.2 | |
Líquido |
99% | |
98.5 | |
-19.0°C | |
0.9800g/mL | |
88°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4990 to 1.5010 | |
0.98 | |
Solubility in water: soluble. | |
NCCN1CCNCC1 | |
129.21 | |
14 mPa.s (20°C) | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Nocivo para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Tóxico en contacto con la piel.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona suavemente con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 205-411-0
missing translation for 'rtecsNumber' : TK8050000.
missing translation for 'tsca' : TSCA