Learn More
1-(2-Aminoetil)piperacina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10249400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10249400 100 g Frasco de vidrio 100 g
10259400 500 g Frasco de vidrio 500 g
10258753 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10249400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400761000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-31-8
Fórmula molecular C6H15N3
Peso molecular (g/mol) 129.21
Número MDL MFCD00005971
Clave InChI IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
PubChem CID 8795
Nombre IUPAC 2-piperacin-1-iletanamina
SMILES NCCN1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -19.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 218.0°C to 222.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4990 to 1.5010
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Viscosidad 14 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido