Learn More
1,2,3,4-Tetrahidroquinoxalina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3476-89-9 | C8H10N2 | 134.18 g/mol
62.55€ - 704.00€
CAS | 3476-89-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H10N2 |
Peso molecular (g/mol) | 134.18 |
Número MDL | MFCD00047564 |
Clave InChI | HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro |
PubChem CID | 77028 |
Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetrahidroquinoxalina |
SMILES | C1CNC2=CC=CC=C2N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15451738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55473.MD |
250 mg |
62.55€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15431738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55473.03 |
1 g |
196.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15441738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55473.06 |
5 g |
704.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
3476-89-9 | |
134.18 | |
HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N | |
77028 | |
C1CNC2=CC=CC=C2N1 |
C8H10N2 | |
MFCD00047564 | |
1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro | |
1,2,3,4-tetrahidroquinoxalina |
Especificaciones
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline | |
92°C to 98°C | |
MFCD00047564 | |
HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3,4-tetrahidroquinoxalina | |
77028 | |
98% |
3476-89-9 | |
C8H10N2 | |
1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro | |
C1CNC2=CC=CC=C2N1 | |
134.18 | |
134.18 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes