Learn More
1,2,3,4-Tetrahidroquinoxalina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451738 250 mg 250 miligramos
15431738 1 g 1 g
15441738 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55473.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3476-89-9 | C8H10N2 | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3476-89-9
Fórmula molecular C8H10N2
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00047564
Clave InChI HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro
PubChem CID 77028
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroquinoxalina
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Punto de fusión 92°C to 98°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%