Learn More
1,2,3,4-Tetrahidro-2,2,4,7-tetrametilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 59388-58-8 | C13H19N | 189.302 g/mol
51.96€ - 176.88€
CAS | 59388-58-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H19N |
Peso molecular (g/mol) | 189.302 |
Número MDL | MFCD00799587 |
Clave InChI | NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 101035 |
Nombre IUPAC | 2,2,4,7-tetrametil-3,4-dihidro-1H-quinolina |
SMILES | CC1CC(NC2=C1C=CC(=C2)C)(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11382699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26726.AA |
5 mL |
51.96€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11392699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26726.AC |
25 mL |
176.88€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
59388-58-8 | |
189.302 | |
NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4,7-tetrametil-3,4-dihidro-1H-quinolina |
C13H19N | |
MFCD00799587 | |
101035 | |
CC1CC(NC2=C1C=CC(=C2)C)(C)C |
Especificaciones
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline | |
0.975 | |
>110°C (230°F) | |
1.5475 | |
1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline, 2,2,4,7-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl, acmc-20ap7g, quinoline,1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl | |
CC1CC(NC2=C1C=CC(=C2)C)(C)C | |
189.302 | |
189.3 |
59388-58-8 | |
123°C (5 mmHg) | |
C13H19N | |
MFCD00799587 | |
NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4,7-tetrametil-3,4-dihidro-1H-quinolina | |
101035 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 261-732-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes