Learn More
1,2,3,4-Tetrahidro-2,2,4,7-tetrametilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382699 5 mL 5 ml
11392699 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26726.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59388-58-8 | C13H19N | 189.302 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59388-58-8
Fórmula molecular C13H19N
Peso molecular (g/mol) 189.302
Número MDL MFCD00799587
Clave InChI NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 101035
Nombre IUPAC 2,2,4,7-tetrametil-3,4-dihidro-1H-quinolina
SMILES CC1CC(NC2=C1C=CC(=C2)C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
Densidad 0.975
Punto de ebullición 123°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5475
Cantidad 5 mL
Sinónimo 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline, 2,2,4,7-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl, acmc-20ap7g, quinoline,1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.3
Porcentaje de pureza 97%