Learn More
1,2,3,4,5,6-Hexabromociclohexano, Thermo Scientific Chemicals
Inhibe de manera potente y directa la autofosforilación de la tirosina quinasa JAK2
93.06€ - 332.00€
CAS 1837-91-8
Fórmula molecular C6H6Br6
Peso molecular (g/mol) 557.54
Número MDL MFCD00059127
Clave InChI QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene hexabromide, cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, jak2 inhibitor ii, acmc-1bqjt, trans-alpha-benzene hexabromide, cyclohexane,2,3,4,5,6-hexabromo, 1,2,3,4,5,6-hexabromo-cyclohexane, #, 1,2,3,4,5,6-hexakis bromanyl cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane hplc
PubChem CID 74603
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexabromociclohexano
SMILES BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15453559
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60853.03
1 g
93.06€
1 g
15463559
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60853.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Potently and directly inhibits JAK2 tyrosine kinase autophosphorylation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1,2,3,4,5,6-Hexabromociclohexano, Thermo Scientific Chemicals