Learn More
1,2,3,4,5,6-Hexabromociclohexano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453559 1 g 1 g
15463559 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60853.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Inhibe de manera potente y directa la autofosforilación de la tirosina quinasa JAK2
Potently and directly inhibits JAK2 tyrosine kinase autophosphorylation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1837-91-8
Fórmula molecular C6H6Br6
Peso molecular (g/mol) 557.54
Número MDL MFCD00059127
Clave InChI QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene hexabromide, cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, jak2 inhibitor ii, acmc-1bqjt, trans-alpha-benzene hexabromide, cyclohexane,2,3,4,5,6-hexabromo, 1,2,3,4,5,6-hexabromo-cyclohexane, #, 1,2,3,4,5,6-hexakis bromanyl cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane hplc
PubChem CID 74603
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexabromociclohexano
SMILES BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.5
Forma física Sólido