Learn More
1,10-Dibromodecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300.08 g/mol
50.20€ - 473.00€
CAS 4101-68-2
Fórmula molecular C10H20Br2
Peso molecular (g/mol) 300.08
Número MDL MFCD00000222
Clave InChI GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
Nombre IUPAC 1,10-dibromodecano
SMILES BrCCCCCCCCCCBr
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10386220
SDS Ver documentos
Thermo Scientific
112780250
25 mL Frasco de vidrio
50.20€
25 ml
10132810
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
112781000
100 mL Frasco de vidrio
118.00€
100 ml
10617763
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
112785000
500 mL Frasco de vidrio
473.00€
500 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 223-871-
Recommended Storage : El producto puede oscurecerse durante el almacenamiento
Nombre del producto
  • 1,10-Dibromodecane
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,10-Dibromodecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals