Learn More
1,10-Dibromodecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10617763 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10386220 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10132810 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10617763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112785000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4101-68-2
Fórmula molecular C10H20Br2
Peso molecular (g/mol) 300.08
Número MDL MFCD00000222
Clave InChI GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
Nombre IUPAC 1,10-dibromodecano
SMILES BrCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 10-Dibromodecane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 25°C to 30°C
Color Beige a marrón
Densidad 1.3400g/mL
Punto de ebullición 160°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)10Br
Índice de refracción 1.4912
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, I, 64
Gravedad específica 1.34
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino