Learn More
Sharpsafe™ 0.2 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
243.00€
Especificaciones
Tipo de producto Recipientes para objetos punzantes
Capacidad (métrico) 0,2 L
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 320 x 395 x 300 mm
Cantidad 100/caja
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tipo de tapón Color del tapón Certificaciones/conformidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de tapón Color del tapón Certificaciones/conformidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17611705
Ver documentos Detalles de la promoción
Sharpsafe™
51721210
Abertura de pétalo Negro NX, UN3291, ISO23907-1:2019
243.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
17621705
Ver documentos Detalles de la promoción
Sharpsafe™
51731430
Abertura de pétalo Amarillo Normativa del Reino Unido, UN3291, ISO23907-1:2019
243.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
17631705
Ver documentos Detalles de la promoción
Sharpsafe™
51732430
Abertura transparente Amarillo Normativa del Reino Unido, UN3291, ISO23907-1:2019
243.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
17641705
Ver documentos Detalles de la promoción
Sharpsafe™
51733430
Abertura del bolígrafo Amarillo Normativa del Reino Unido, UN3291, ISO23907-1:2019
243.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • The world's first sustainable single-use sharps container into the market.
  • Designed specifically for the disposal of insulin syringes, the 0.2 Liter can be easily stored in a bag or pocket and is ideal for both personal and clinical use.
  • A non-return petal aperture ensures that once disposed of, sharps cannot be removed.
  • 0.2 Liter Sharpsafe™ containers are specifically designed to enable the safe disposal of clinical sharps and minimise the risk of associated injuries. The design of our products demonstrates our purposely designed features to ensure the safety of our users. The temporary and final closure feature provides reassurance when the container is in use and that no further waste can be added once the final closure is activated preventing any potential spillages and overfilling.
  • The containers are designed with a strong rigid body and made from robust, high-quality recycled material that prevents sharps penetration through the wall of the container.
  • Features and benefits
    • Made from low carbon footprint recycled material
    • Flip top lid for temporary and final closure feature
    • In-mold label - offers permanent audit trail which cannot be removed.
    • Class-leading leak resistance
    • Complies with the standards listed below
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Especificaciones
Especificaciones
Recipientes para objetos punzantes
Gris
100/caja
0,2 L
320 x 395 x 300 mm
Eliminación de jeringas de insulina