Learn More
Sharpsafe™ 0.2 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marca:  Sharpsafe™ 51733430
Detalles adicionales : Peso : 5.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17641705
  • 243.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El primer recipiente para objetos punzantes de un solo uso sostenible del mundo en el mercado.
  • Diseñado específicamente para la eliminación de jeringas de insulina, el recipiente de 0,2 litros se puede almacenar fácilmente en una bolsa o bolsillo, y es ideal tanto para uso personal como clínico.
  • Una abertura de pétalo sin retorno garantiza que una vez desechados los objetos punzantes, no se pueden eliminar.
  • Los recipientes Sharpsafe™ de 0,2 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Tapa superior abatible para función de cierre temporal y final
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Resistencia a fugas de primera clase
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Especificaciones
Especificaciones
Recipientes para objetos punzantes
Normativa del Reino Unido, UN3291, ISO23907-1:2019
Amarillo
320 x 395 x 300 mm
Eliminación de jeringas de insulina
0,2 L
Abertura del bolígrafo
Gris
100/caja